1235809
USP
Enflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-2-Chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane, NSC 115944
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
enflurane
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H
Clé InChI
JPGQOUSTVILISH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable