1090728
USP
Capecitabine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Fluoro-5′-deoxyuridine, 5′dFUrd, Doxifluridine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
capecitabine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
Clé InChI
ZWAOHEXOSAUJHY-ZIYNGMLESA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Capecitabine
- Capecitabine Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable