1086447
USP
Calcium cyclamate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cyclohexanesulfamic acid calcium salt (2:1) dihydrate, Calcium cyclamate dihydrate, Calcium cyclohexanesulfamate dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcium cyclamate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/2C6H13NO3S.Ca.2H2O/c2*8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;;;/h2*6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clé InChI
RBTQJTVPZBDPIF-UHFFFAOYSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable