Z227250
Raccord Supelco® en PEEK
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
Synonyme(s) :
PEEK Fitting
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Produits recommandés
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 ea
Description générale
Raccords biocompatibles pour toutes vos connexions de tubes 1/16″.
Caractéristiques et avantages
Supporte des pressions de 6000 psi (420kg/cm2).
Informations légales
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
Z227250 | 4061838552945 |