Key Documents
SAAR5822820
Bicarbonate de sodium
univAR, Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Formule linéaire :
NaHCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.01
Numéro Beilstein :
4153970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5822820EM)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densité
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable