Key Documents
SAAR4465040
Acide nitrique
55%, uniLAB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
uniLAB
Pureté
55%
Conditionnement
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4465040LC)
pkg of 25 L (SAAR4465040ME)
Point d'ébullition
120.5 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany