Principaux documents
SAAR3222983
Iodine solution
Lugol′s
About This Item
Code UNSPSC :
41116100
Gamme de produits
uniLAB
Composition
Iodine content, 9.9 - 10.1 g/L
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR3222983KF)
Température de stockage
2-30°C
Application
Solution of iodine and potassium iodide in water.
Suitable for microscopy
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable