SAAR2346000
Iron(II) sulfate heptahydrate
univAR™
Synonyme(s) :
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
14.6 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
univAR™
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2346000EM)
Densité
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable