Key Documents
SAAR191235
Nitrate d′argent solution
0.1 N (0.1 mol/L)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
AgNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Conditionnement
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR191235LC)
Concentration
0.1 N (0.1 mol/L)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Application
For laboratory use only
Pictogrammes
CorrosionHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable