SAAR1123420
Ammonium molybdate tetrahydrate
univAR™
Synonyme(s) :
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
univAR™
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1123420EM)
Densité
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Clé InChI
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Application
Informations légales