PHL84121
Atropine N-oxide hydrochloride
phyproof® Reference Substance
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+]1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3)([O-])C.[H+]
InChI
1S/C17H23NO4.ClH/c1-18(21)13-7-8-14(18)10-15(9-13)22-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;1H/t13-,14+,15?,16?,18?;
Clé InChI
QTRBWTMEQQSFLO-ICPLZUBISA-N
Description générale
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3