Key Documents
PHL84104
Aposcopolamine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Apohyscine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.34
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
InChI
1S/C17H19NO3/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)17(19)20-12-8-13-15-16(21-15)14(9-12)18(13)2/h3-7,12-16H,1,8-9H2,2H3/t12?,13-,14+,15-,16+
Clé InChI
JJNVDCBKBUSUII-LHIUVBILSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3