Principaux documents
PHL83870
Loureirin A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone, 4′-Hydroxy 2,4-dimethoxydihydrochalcone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C(CCC1=CC=C(OC)C=C1OC)C2=CC=C(O)C=C2
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable