Principaux documents
PHL82598
7-O-Methylwogonin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-7,8-dimethoxy-2-phenyl-4-chromenone, 5-Hydroxy-7,8-dimethoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-7,8-dimethoxyflavone, 7,8-Dimethoxynorwogonin, Moslosooflavone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.29
Beilstein:
292995
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
COc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1OC)c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O5/c1-20-14-9-12(19)15-11(18)8-13(10-6-4-3-5-7-10)22-17(15)16(14)21-2/h3-9,19H,1-2H3
Clé InChI
IHLSBQVBFDTNTC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable