G005059
GC Analysis of Deprenyl (Selegiline) Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-DM
suitable for GC
About This Item
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Paramètres du test
column: Astec CHIRALDEX B-DM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (77023AST)
oven: 130 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
sample: peak 1: R(-)-deprenyl (Selegiline)
peak 2: S(+)-deprenyl
Application(s)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Informations légales
Application
Colonne analytique
Étalon
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique