Principaux documents
CRM78293
Supelco
Hexadécane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
n-hexadécane, Cétane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)14CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.44
Beilstein:
1736592
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
7.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 105.3 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
395 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
287 °C (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Température de transition
solidification point 17.5-18.5 °C
Densité
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
233.6 °F
Point d'éclair (°C)
112 °C