90562
2-Hexyl-1-decanol
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥96.5% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
193-197 °C/33 mmHg (lit.)
Pf
−21-−15 °C (lit.)
Densité
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
Clé InChI
XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
318.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
159 °C - closed cup