845161
TOYOPEARL® AF-rProtein A HC-650F MiniChrom Column
phase rProtein A, 45 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Synonyme(s) :
MiniChrom
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene column
polypropylene and polyethylene frit
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Analyte(s) spécifique(s)
IgG
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 45161
Paramètres
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 8 mm
Volume du lit
5 mL
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
rProtein A phase
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
>70 g/L adsorption capacity (IgG)(dynamic at 5 min. residence time)
>80 g/L adsorption capacity (IgG)(static)
Technique de séparation
affinity
Description générale
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Compatibilité
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales