807129
TSKgel® ODS-120A (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® ODS-120A HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 07129
Ampleur du marquage
20% Carbon, multilayer, not encapped
Paramètres
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
3.0 mL/min flow rate
75 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
150 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Forme physique
Informations légales