77188
2H-Perfluoro-2-decenoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Hexadecafluoro-2-decenoic acid, ASTM
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
LC/MS: suitable
Application(s)
PFAS testing
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable