58975C30
SUPELCOSIL™ LC-8 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne HPLC SUPELCOSIL™LC-8, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
SUPELCOSIL™
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL™
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
6.0% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
3.3 cm × 3 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase