Principaux documents
58255
Frittés pour colonne
diam. 1/2 in., porosity 2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
stainless steel frit
Description
for Conventional Column Hardware (compression style)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Diamètre
1/2 in.
Épaisseur
.043 in.
Dimension de pores
2 μm porosity
Compatibilité
for use with compression style column hardware
Description générale
Utilisez des frittés ayant des pores de 0,5 μm pour retenir les remplissages préparés à partir de particules de 3 μm, et des frittés de pores de 2 μm pour retenir les remplissages ayant des particules plus grandes.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis