581414-U
Ascentis® C8 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Nom du produit
Colonne HPLC Ascentis® C8, 3 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
15% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
3 cm × 2.1 mm
Superficie
450 m2/g
Couverture de surface
4.0 μmol/m2
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Meilleure rétention des molécules hydrophobes
- Excellente forme du pic
- Séparations en LC-MS avec faible relargage
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Déjà en possession de ce produit ?
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
581414-U | 4061838549068 |