Principaux documents
57406
Bobine de réacteur en maille
L × I.D. 10 m × 0.5 mm, volume 2.0 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
L × D.I.
10 m × 0.5 mm
Volume
2.0 mL
Compatibilité
for use with PHRED Reactor
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis