Key Documents
57239-U
Supelco
Tube pour SPE SupelcleanENVI-Chrom P
volume 6 mL, suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, for use with Gerstel® MPS 3, pk of 30
Synonyme(s) :
polymeric RP SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
900 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimension de pores
20-300 Å
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with Gerstel® MPS 3
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Copolymère de Styrène / divinyl benzène
Mécanisme de rétention: phase inverse ou adsorption
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses
• Taille des particules: 80-160 μm; sphériques; taille des pores: 110-175 Å; surface spécifique: 900 m2/g
• Forte réticulation, résine neutre, nettoyée, utilisée pour retenir des composés hydrophobes avec quelques fonctionnalités hydrophiles sous des conditions de phase inverse
• Très résistante à des conditions de pH extrêmes
• Parmi les applications les plus courantes : les composés phénoliques et aromatiques de matrices aqueuses
• Utilisée pour l′extraction des principaux polluants phénoliques des matrices aqueuses
Informations légales
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable