Principaux documents
55213
Supelco
Coupleur de colonnes HPLC
for use with Discovery and SUPELCOSIL Columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nom du produit
Coupleur de colonnes HPLC,
Compatibilité
for use with Discovery and SUPELCOSIL columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
Description générale
Connects two Discovery or SUPELCOSIL analytical columns. Zero dead volume design.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis