Principaux documents
55060-U
Réservoir pour phase mobile
bottle size 1 L
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Taille du flacon
1 L
Description générale
Ce réservoir pour solvant, très pratique, est entièrement constitué de matériaux inertes : verre, Tefzel, PEEK et PTFE TFE. Il est livré avec 3 mètres de tube en PTFE de DE 1/8 in., un filtre/ barboteur plongeur en PEEK, un bouchon, ainsi qu′un flacon à revêtement de sécurité de 1 ou 2 litres.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1