53983-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 75 μm HPLC Capillary Column
About This Item
product name
Ascentis® Express C8 Capillary, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 75 μm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
60 °C temp. range
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 75 μm
Superficie
135 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
operating pH range
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable