Principaux documents
52782-U
Supelco
Tube SPE Discovery® DSC-MCAX (Mixed-Mode Cation Exchange)
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 100 mg
Conditionnement
pk of 108
Ampleur du marquage
8.4% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
Capacité
0.06 meq/g capacity
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
mixed mode
Description générale
Mécanisme de rétention: Echange de cations en mode mixte (phase inverse et échange de cations)
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (fluides biologiques, eau)
  • Phase stationnaire contenant des greffons octyls (C8) & et acide benzène sulfonique (SCX)
  • Mécanisme de rétention double permettant la rétention d′une gamme large de composés neutres, basiques, acides et zwitterioniques
  • Développé pour permettre une sélectivité et une purification supérieures des composés basiques extraits de fluides biologiques
  • Capacité d′échange d′ions supérieure pour l′isolation de composés polaires basiques et zwittérioniques
  • Peut être utilisée pour le fractionnement de composés basiques/ zwittérioniques de composés acides et neutres
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable