Key Documents
52722-U
Supelco
Tube SPE Discovery® DSC-8
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Composition
bed wt., 10 g
Conditionnement
pk of 16
Ampleur du marquage
9% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
60 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (fluides biologiques, eau)
  • Greffage monomérique, octyl (9 %C), end-cappé ; taux de carbone plus faible que dans les DSC-18Lt
  • Utilisé pour éluer de très grosses molécules hydrophobes retenues trop fortement sur DSC-18 ou DSC-18Lt
  • Utiliser cette phase moins rétentive pour la récupération rapide de molécules hydrophobes en utilisant des solvants organiques de force éluante plus faible ou en moindre volume
  • Des tampons inorganiques de force ionique suffisante peuvent être également employés pour l¢élution
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable