Key Documents
509787
Seringue SGE à microvolume pour vannes Rhéodyne et Valco®, aiguille soudée
10F-LC, volume 10 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
Fixed needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002301
Aiguille, L × D.E.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
Volume
10 μL
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.