Principaux documents
501778
Supelco
C1-C6 n-paraffines
15 ppm each component in nitrogen, aerosol can of 4 L, analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Qualité
analytical standard
Forme
gas
Conditionnement
aerosol can of 4 L
Fabricant/nom de marque
Scott Gas T1-4
Concentration
15 ppm each component in nitrogen
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Description générale
Spécifications :
Contenu
 : 4 litres
Pression : 120 psig
Raccord de sortie : bouton à pression de type aérosol
Poids : env. 100 grammes
Dimensions : 2.5 x 8" (6,25 x 20 cm)
Spécifications D.O.T. : 2Q
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
Recommended for qualitative analysis.
Analyte
Description
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2B - Aerosol cans and lighters
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable