Principaux documents
501743
Supelco
Monoxyde de carbone (7 %), dioxyde de carbone (15 %), oxygène (7 %) et méthane (4,5 %).
In in nitrogen, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Qualité
analytical standard
Forme
gas
Conditionnement
cylinder of 14 L
Fabricant/nom de marque
Scott Gas T237-14
Disponibilité
not available in Canada, EU
Concentration
In in nitrogen
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyte
Description
    Carbon dioxide (99.8%) 15 % (w/w)
    Carbon monoxide 7 % (w/w)
    Methane 4.5 % (w/w)
    Oxygen > 4 % (w/w)
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable