47885-U
Mélange de 37 composés FAME Supelco®
10 mg/mL in methylene chloride (varied), analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
10 mg/mL in methylene chloride (varied)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Informations légales
Analyte
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPEAfficher plusNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique