Principaux documents
29604-U
Hamilton® syringe for CTC GC PAL
701N, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
23s-26s ga
Caractéristiques
needle type N (cemented needle)
point style 1
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 203362
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable