27408
Insert pour flacon de type Shell
volume 0.05 mL, glass, conical, with bottom spring, O.D. × H × I.D. 6 mm × 25 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Description
Mandrel precision point
Caractéristiques
conical
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
6 mm × 25 mm × 4.6 mm
Volume
0.05 mL
Compatibilité
for use with vial with 6 mm opening