Principaux documents
27228
Supelco
Capsules à sertir avec septa PTFE/caoutchouc
seal diam. × thickness 20 mm × 3.2 mm,
removable center
, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Joint, diam. × épaisseur
20 mm × 3.2 mm
Compatibilité
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials