27026
Flacons (vials) gradués, à bouchon à vis, en verre transparent (flacons seuls)
volume 15 mL, thread for 18-400, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial (with graduations)
Description
cap not included
Caractéristiques
closure type screw top vial
graduated
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
21 mm × 70 mm
Volume
15 mL
Raccords
thread for 18-400