Principaux documents
22460
Supelco
Ferrule capillaire Supeltex M-4, à usage général
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
1.2 mm
Compatibilité
0.50-0.75 mm Column I.D.
Description générale
Supelco a revu la forme de ces ferrules en graphite pour offrir un profil net aux arrêtes vives et avec un minimum de bavures.
Caractéristiques :
Se scelle un quart de tour après le serrage manuel. Surface de contact d'étanchéité maximale, risque réduit de contamination de la colonne lors de l'installation.
Composition : graphite flexible.
Température maximale : 450 °C