21982-U
raccord union
Swagelok® 400-61, brass, 1/4 in.
Synonyme(s) :
RACCORD UNION SWAGELOK 400-61, LAITON 1/4″, UNITAIRE®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
brass
Description
bulkhead design yes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 400-61
Raccords
1/4 in.
Compatibilité
for use with 1/4 in. tubing
Description générale
Application
Informations légales