20439
Bouchon plastique pour colonnes
for use with 1/4 in. O.D. column
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 100 ea
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Raccords
female cap for 1/4 in. O.D. column (slip-on)
Compatibilité
for use with 1/4 in. O.D. column
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :