Principaux documents
13687-U
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, bucket of 1000 g
Synonyme(s) :
mix mode ion exchange resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Dowex Marathon MR-3 hydrogen and hydroxide form, bucket of 1000 g
Forme
beads
Niveau de qualité
Conditionnement
bucket of 1000 g
Paramètres
60 °C max. temp.
Humidité
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Taille des particules
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
mixed mode
Application
Dowex Marathon MR-3 hydrogen and hydroxide form was used in assessing inorganic nitrogen in litter layer and soil using ion-exchange resin bags on Alpkem autoanalyzer and by ion chromatography.
Résine échangeuse d′ions à lit mixte fabriquée spécialement pour le raffinage des condensats; très performante pour la déminéralisation sur colonne ou en procédés.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)