13359-U
Supelpak™-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pk of 120g, for Japan only
Synonyme(s) :
XAD®-2
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Supelpak™-2, pk of 120 g, for Japan only
Niveau de qualité
Description
purified XAD-2
Conditionnement
pk of 120 g
Paramètres
200 °C max. temp.
Matrice
polymeric styrene-divinylbenzene
Dimension de pores
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Température de stockage
room temp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable