13101AST
Astec® Chirobiotic® R Chiral HPLC Guard Column
Column, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 1 mm
About This Item
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L63
Description
HPLC guard column
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 1 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
ristocetin A glycopeptide phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
3.5-6.8
Technique de séparation
chiral