11041-U
Adsorbant Carboxen®
matrix Carboxen 1006, 2 μm, bottle of 20 g
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Carboxen®
Forme
powder
Conditionnement
bottle of 20 g
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
~715 m2/g
Matrice
Carboxen 1006
Groupe de la matrice active
carbon
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
~0.23 cm3/g macroporosity
~0.26 cm3/g mesoporosity
~0.29 cm3/g microporosity
~7-10 Å pore diameter
Densité
~0.26 g/mL (free fall density)
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Structure sphérique
- Matériau dur (dureté "Ball Pan" > 98 %)
- Stable jusqu'à 400 °C
- Grande pureté
- Facile à conditionner
- Stable sur toute la gamme de pH
- Ne crée pas de contrepression
- Grande stabilité aux chocs osmotiques
- Structure de pore conique (macroporeuse, mésoporeuse ou microporeuse)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable