ZRB2867
Anti-RAP1A Antibody, clone 1K15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
C21KG, EC:3.6.5.2, G-22K, GTP-binding protein smg p21A, Ras-related protein Krev-1, Ras-related protein Rap-1A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1K15, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 20.99 kDa
observed mol wt ~20 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... RAP1A(5906)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HDLM-2 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected RAP1A in HDLM-2 cell lysate.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected RAP1A in one million HDLM-2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected RAP1A in HDLM-2 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound RAP1A peptide with at least one thousand-fold (1,000X) higher than with non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable