ZRB2685
Anti-SOX5 Antibody, clone 1I9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
SOX-5, Transcription factor SOX-5
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1I9, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 84.03 kDa
observed mol wt ~84 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... SOX5(6660)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with DDK-tagged, full-length, Human SOX5.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected DDK-tagged, full-length, recombinant Human SOX5.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SOX5 in MCF7 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SOX5 in Human prostate tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SOX5 with a KD of 4.5 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable