ZRB2263
Anti-DHPS Antibody, clone 1K20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
DHS, DS
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1K20, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 41 kDa
observed mol wt ~45 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
horse, canine, porcine, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... DHPS(1725)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Jurkat membrane extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected DHPS in Jurkat cell membrane extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected His-tagged, full-length, recombinant Human DHPS..
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound DHPS peptide with a KD of 4.0 x 10-8 in an affinity binding assay.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DHPS in Hek293, MIN6, and INS-1 cell lines (Data courtesy of Dr. Raghu Mirmira lab).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected DHPS in Human small intestine tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable