ZRB1860
Anti-MAP Kinase 2/Erk2 Antibody, clone 1B9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
p42-MAP kinase;Mitogen-activated protein kinase 1;MAP kinase 1;MAPK 1;Extracellular signal-regulated kinase 2;ERK-2;MAP kinase isoform p42;p42-MAPK;Mitogen-activated protein kinase 2;MAP kinase 2;MAPK 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B9, recombinant monoclonal
Description
1B9 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 41.39 kDa
observed mol wt ~39 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, canine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERK2(5594)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MAPK2/Erk2 in K562 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MAPK 2/Erk2 in lysates from Mouse placenta, C2C12 cells, and recombinant Human MAPK2/ERK2.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MAPK 2/Erk2 in mouse placenta and human placenta tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound MAPK 2/Erk2 peptide with a KD of 5.0 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable