ZMS1164
Anti-CDKL5/STK9 Antibody, clone 8F3.1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Cyclin-dependent kinase-like 5, EC:2.7.11.22, STK9, Serine/threonine-protein kinase 9
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
recombinant monoclonal
Description
clone 8F3.1
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 107.5 kDa
observed mol wt ~120 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... CDKL5(6792)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDKL5/STK9 in Mouse brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected c-Myc/DDK-tagged, full-length, Human recombinant CDKL5.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable